VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
, wit, L, 102 cm
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
Catalogus # 113-1120
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-labjassen zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, drukknopen
- Elastische of gebreide boorden, geen zakken of drie zakken
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn. Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Verpakking: 25 of 30 jassen per karton.
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Lengte:102 cm
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-1120
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:45 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.