VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
, wit, 4XL, 110 cm
Catalog # 113-1124
Small Business Enterprise
Supplier: VWR Collection
VWR® Basic, Cleanroom labjassen, SPP
Catalog # 113-1124
Supplier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Jump to:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-labjassen zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, drukknopen
- Elastische of gebreide boorden, geen zakken of drie zakken
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn. Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Packaging: 25 of 30 jassen per karton.
Specifications
- Confectiemaat:4XL
- Kleur:wit
- Lengte:110 cm
- Seq:11
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-1124
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:45 g/m²