VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Zonder capuchon, wit, 3XL
Supplier: VWR Collection
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Catalog # 113-1108
Supplier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Jump to:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-overalls zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.
Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Documents
Specifications
- Confectiemaat:3XL
- Kleur:wit
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:05
- Cat. No.:113-1108
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|General Purpose|Laboratory