VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Zonder capuchon, wit, 5XL
Catalogus # 113-1110
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Catalogus # 113-1110
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-overalls zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.
Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Specificaties
- Confectiemaat:5XL
- Kleur:wit
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:07
- Cat. No.:113-1110
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|General Purpose|Laboratory