VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Zonder capuchon, wit, XL
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic Cleanroom-overall, SPP
Catalogus # 113-1106
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-overalls zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.
Het is getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificatie en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd via onafhankelijke laboratoriumtests.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCoC VWR Basic Cleanroom Overalls, SPP, without Hood, White.pdf
Verklaring van overeenstemming
COC_VWRI113-1104_A3210015 coc_VWRI113-1104_E5241978 CoC_VWRI113-1105_A1210194 CoC_VWRI113-1105_A1210302 COC_VWRI113-1105_A3210010
More
VWR BASIC SPP Coverall
Technische fiche
Specificaties
- Confectiemaat:XL
- Kleur:wit
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:03
- Cat. No.:113-1106
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|General Purpose|Laboratory
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.