Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
geel
Catalogus # 720-1934
Leverancier:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
Catalogus # 720-1934
Leverancier:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
geel
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 750 ST
Product Details & Documents
Acetal polymer. Sleeved cassettes especially made to be used with Thermo Fisher printers. Cassettes stacked with tape should be used with Leica and Sakura inkjet printers.
  • The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper reagent drainage
  • Keep specimens safely submerged
  • Totally resistant to the chemical action of solvents used in histology laboratories
Specificaties
  • Kleur:
    geel
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.