Redox/ORP electrodes
Platina ORP (redox)-elektroden, 0...±2000 mV, Enkele verbinding, navulbaar, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Algemeen gebruik
Catalogus # CONSSO60X
Leverancier: CONSORT
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:Enkele verbinding, navulbaar
- Omschrijving:Platina ORP (redox)-elektroden, 0...±2000 mV
- Materiaal:Glas
- Temperatuur:0...+100 °C