Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 1000 ml, Zijarmhalzen schroefdraad GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Catalogus # 734-2289
Leverancier:   Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Catalogus # 734-2289
Leverancier:  Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 1000 ml, Zijarmhalzen schroefdraad GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Price
1 390,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specificaties
  • Ø×h:
    137×245 mm
  • Aanbevolen werkvolume:
    300-1000 ml
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Flasks with two vented caps on the side arms
  • Seq:
    05
  • Hals:
    Zijarmhalzen schroefdraad GL 45
  • Aantal zijarmen:
    2
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schoepenwieleenheid, roestvrij staal, dubbel lager, voor magnetisch aangedreven kolf 36 l (voor gebruik met sondes)
    Schoepenwieleenheid, roestvrij staal, dubbel lager, voor magnetisch aangedreven kolf 36 l (voor gebruik met sondes)
    CORN401901
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 340,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ventilerende dop, ventilatieopening van 0,2 μm, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    Ventilerende dop, ventilatieopening van 0,2 μm, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    734-4102
    GL45
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST - 44,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 500 ml
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 500 ml
    734-4101
    GL45
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 449,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vlakke dop, PE, voor eenmalig gebruik, oranje, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    Vlakke dop, PE, voor eenmalig gebruik, oranje, voor spinnerflessen van 500, 1000 en 3000 ml
    CORN3568
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST - 41,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 3000 ml
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 3000 ml
    734-4100
    GL45
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 449,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 1000 ml
    Aseptische transferdop voor zijarm, stijgbuis met ventilatieopening van 0,2 μm, mannelijke luer-lock, voor spinnerfles van 1000 ml
    734-4098
    GL45
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 449,00 €