Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,75 l bottle, with bleached bristle fill material, Varkenshaar, 120 mm, 63 mm, Verzinkt staal, 470 mm
Catalogus # REIT23630234
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
[EN]BRUSH PIG BLEACHED BEND END470X120XŘ 1 * 1 ST Catalogus #REIT23630234
Product REIT23630234 is een functioneel alternatief voor REIT23630234, maar verpakking, hoeveelheid, fabrikant en/of specificaties kunnen variëren.
[EN]BRUSH FOR BOTTLES 1 * 1 ST Catalogus #HECH91231200060
Product HECH91231200060 is een functioneel alternatief voor REIT23630234, maar verpakking, hoeveelheid, fabrikant en/of specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:63 mm
- Handle material:Verzinkt staal
- Omschrijving:Brush for 0,75 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:05
- Totale lengte:470 mm
- Lengte borstelkop:120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.