Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Varkenshaar, 85 mm, 50 mm, Verzinkt staal, 390 mm
Catalogus # REIT21500234
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
BRUSH IN NATURAL BLACK BRISTLES 120xØ50M 1 * 1 ST Catalogus #149-0250
Product 149-0250 is vergelijkbaar met REIT21500234 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:50 mm
- Handle material:Verzinkt staal
- Omschrijving:Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:01
- Totale lengte:390 mm
- Lengte borstelkop:85 mm