Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Varkenshaar, 70 mm, 16 mm, Draad, 190 mm
Catalogus # REIT12210301
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:16 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:17
- Totale lengte:190 mm
- Lengte borstelkop:70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.