Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Varkenshaar, 60 mm, 10 mm, Draad, 190 mm
Catalogus # REIT12200301
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:10 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:16
- Totale lengte:190 mm
- Lengte borstelkop:60 mm