Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Natuurlijke borstelharen, 130 mm, 50 mm, Draad, 340 mm
Catalogus # REIT10000401
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Natuurlijke borstelharen
- Ø borstelkop:50 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
- Seq:08
- Totale lengte:340 mm
- Lengte borstelkop:130 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.