Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, Cushing type
Type Cushing, TC Gold (hard metalen inzetstuk), Recht, stomp, 175 mm
Catalogus # MART12-254-17
Leverancier:   KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Catalogus # MART12-254-17
Leverancier:  KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Type Cushing, TC Gold (hard metalen inzetstuk), Recht, stomp, 175 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
  • TC Gold: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Specificaties
  • Type:
    Recht, stomp
  • Omschrijving:
    Type Cushing, TC Gold (hard metalen inzetstuk)
  • Lengte:
    175 mm