Cork stoppers
22 mm, 13 mm, 16 mm
Catalogus # HECH41594016
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Specificaties
- Ø onder:13 mm
- Ø boven:16 mm
- Hoogte:22 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.