Packaging and Storage Boxes
transparant, 155×138×59 mm, PS
Catalogus # SEMA1738
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Specificaties
- Kleur:transparant
- Materiaal:PS
- Seq:18
- b×d×h:155×138×59 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.