Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Catalogus # DELT210006
Leverancier:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Catalogus # DELT210006
Leverancier:  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Price
728,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Specificaties
  • Verpakt:
    10×400
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    Pasteur pipette
  • Lengte:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Druppels per ml:
    25
  • Schaalverdeling:
    - ml
  • Steel Ø:
    5 mm
  • Aanzuigvolume:
    2,3 ml