Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers, Baumé
Hydrometers, Baumé
0 - 30 °Bé, 1, 250 mm
Catalogus # AMARH843100
Leverancier:   Amarell
Hydrometers, Baumé
Catalogus # AMARH843100
Leverancier:  Amarell
Hydrometers, Baumé
Hydrometers, Baumé
0 - 30 °Bé, 1, 250 mm
Price
16,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specificaties
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    07
  • Indeling:
    1
  • Meetbereik:
    0 - 30 °Bé
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.