Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles, glass
Sample bottles, glass
250 ml, Glazen monsterfles, HDPE, 250 ml, GL 45
Catalogus # 300-0055
Leverancier:   BURKLE
Sample bottles, glass
Catalogus # 300-0055
Leverancier:  BURKLE
Sample bottles, glass
Sample bottles, glass
250 ml, Glazen monsterfles, HDPE, 250 ml, GL 45
Price
24,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 45
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Omschrijving:
    Glazen monsterfles, HDPE, 250 ml
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.