Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Enterobact/Strepto + Neutr, 120
Catalogus # LIOF53531
Leverancier:   LIOFILCHEM
Dip slides
Catalogus # LIOF53531
Leverancier:  LIOFILCHEM
CAS-nummer:  
Dip slides
Dip slides
Enterobact/Strepto + Neutr, 120
CAS-nummer:  
Price
281,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    120
  • Omschrijving:
    Enterobact/Strepto + Neutr
Specificaties