Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
Total with Neutr/ Staph, 120
Catalogus # LIOF53530
Leverancier:   LIOFILCHEM
Dip slides
Catalogus # LIOF53530
Leverancier:  LIOFILCHEM
CAS-nummer:  
Dip slides
Dip slides
Total with Neutr/ Staph, 120
CAS-nummer:  
Price
281,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    120
  • Omschrijving:
    Total with Neutr/ Staph
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.