Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 6 ml, 500 mg
Catalogus # 549-0689
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Catalogus # 549-0689
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 6 ml, 500 mg
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.
  • Hydrophobic reversed phase
  • Retains most organic analytes from aqueous matrices
Specificaties
  • Kolomtype:
    Cartridge
  • Partikelgrootte:
    40 - 60 µm
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Seq:
    07
  • Bedgewicht:
    500 mg
  • Fase:
    C18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.