Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 200 mg
549-0687
These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.
- Hydrophobic reversed phase
- Retains most organic analytes from aqueous matrices
- Kolomtype:Cartridge
- Partikelgrootte:40 - 60 µm
- Capaciteit:3 ml
- Seq:05
- Bedgewicht:200 mg
- Fase:C18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.