Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SAX
Cartridge, SAX, 40 - 60 µm, 3 ml, 500 mg
Catalogus # HYPE60108-521
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SAX
Catalogus # HYPE60108-521
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Strong anion exchange sorbent for extraction of weak acids.
- Extracts negatively charged compounds from both aqueous and non-aqueous solutions
- Ideally suited for the extraction of weak acids, e.g. carboxylic acids
- Amine group masks the effect of the carbon chain of the functional group
- Selectivity can be tuned by selection of buffer
Specificaties
- Kolomtype:Cartridge
- Partikelgrootte:40 - 60 µm
- Capaciteit:3 ml
- Seq:04
- Bedgewicht:500 mg
- Fase:SAX
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.