Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph2, M27, N.A. van 0,65, WD van 0,45 mm, 40×
Catalogus # ZEIS4210619910000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4210619910000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph2, M27, N.A. van 0,65, WD van 0,45 mm, 40×
Price
493,89 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    A-Plan-achromatisch, Ph2, M27, N.A. van 0,65, WD van 0,45 mm