Circular spacers
Circular Teflon spacers, 0,5 mm, FTIR, 1600 series
N° de catalogue PERC51001141
Fournisseur: PerkinElmer
Aller à :
Product Details & Documents
These circular spacers are designed to be used for the analysis of less viscous samples.
- Available in 0,025 to 0,500 mm thickness
Since the demountable cells uses the circular windows, circular spacers should be used.
Spécifications
- Voor:FTIR, 1600 series
- Omschrijving:Circular Teflon spacers, 0,5 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.