Orders LinkContactUsLinkComponent
Circular spacers
Circular spacers
Circular Teflon spacers, 0,01 mm, FTIR, 1600 series
Catalogus # PERC51001137
Leverancier:   PerkinElmer
Circular spacers
Catalogus # PERC51001137
Leverancier:  PerkinElmer
Circular spacers
Circular Teflon spacers, 0,01 mm, FTIR, 1600 series
Price
165,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These circular spacers are designed to be used for the analysis of less viscous samples.
  • Available in 0,025 to 0,500 mm thickness
Since the demountable cells uses the circular windows, circular spacers should be used.
Specificaties
  • Voor:
    FTIR, 1600 series
  • Omschrijving:
    Circular Teflon spacers, 0,01 mm
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.