ICP-MS CAL STD 3 - 2 X 125 ML 1 * 250 mL
Catalogus # PERCN9300233
Leverancier: PerkinElmer
Frequently Bought Together
pH-buffers, klaar voor gebruik
Leverancier: WTW
Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Bufferoplossingen, 20 °C
Leverancier: VWR Chemicals
Conductiviteit standaard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl)
Leverancier: Mettler - Toledo
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Leverancier: Merck
2-Ethyl-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Bufferoplossingen in zakjes, Certipur®, Supelco®
Leverancier: Merck
pH buffers, DuraCal
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Standaardoplossingen voor geleidbaarheid
Leverancier: VWR Chemicals
Multi-element calibration standard 5
Leverancier: PerkinElmer