Blades
Scheermesjes, eenzijdig, aluminium rug/achterzijde, 100 mesjes per doos, afzonderlijk verpakt, Koolstofstaal, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Catalogus # PERS94-0462
Leverancier: PERSONNA MEDICAL
Ga naar:
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specificaties
- Omschrijving:Scheermesjes, eenzijdig, aluminium rug/achterzijde, 100 mesjes per doos, afzonderlijk verpakt
- l×b:38,1×19 mm
- Materiaal:Koolstofstaal
- Seq:06
- Dikte:0,22 mm