Sample cups for analysers
Sample cups for auto sampler, PP, recommended for blank solutions, reagent solutions and matrix modifiers, 7 ml, doorschijnend
Catalogus # PERCB3001567
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable.
These sample cups are of heavy-duty construction to prevent cracking or tipping. Their conical design allows for use of nearly the entire sample. For concentrated acids including HF for analyses.
Specificaties
- Capaciteit:7 ml
- Kleur:doorschijnend
- Omschrijving:Sample cups for auto sampler, PP, recommended for blank solutions, reagent solutions and matrix modifiers
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.