Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. van 0,25, WD van 4,5 mm, 10×
Catalog # ZEIS4210419910000
Supplier:   ZEISS
Objectives
Catalog # ZEIS4210419910000
Supplier:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. van 0,25, WD van 4,5 mm, 10×
Price
257,56 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Vergroting:
    10×
  • Omschrijving:
    A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. van 0,25, WD van 4,5 mm
  • Seq:
    06