Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, set pH/Oxi, met pH-elektrode, zuurstof- en temperatuursonde
Catalogus # LOVI724220
Leverancier:   Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Catalogus # LOVI724220
Leverancier:  Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, set pH/Oxi, met pH-elektrode, zuurstof- en temperatuursonde
Price
823,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
  • Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
  • Automatic calibration + buffer recognition
  • Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
  • Flip out stand for bench top use
  • Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
 : Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Specificaties
  • Omschrijving:
    SensoDirect 150, set pH/Oxi, met pH-elektrode, zuurstof- en temperatuursonde
  • Seq:
    03
  • pH - kalibratie:
    3-puntskalibratie; pH 7, pH 4 en pH 10
  • Opgeloste zuurstof - verzadiging:
    0 - 100,0 %
  • TDS - resolutie:
    0,1 ppm (0 - 132 ppm)
    1 ppm (132 - 1320 ppm)
    10 ppm (1320 - 13200 ppm)
    100 ppm (13200 - 132000 ppm)
  • Uitgangen:
    RS232
  • b×d×h:
    76×38×203 mm
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ± 0,8 °C
  • Geleidbaarheidsbereik:
    0 - 200,0 µS
    0,2 - 2,000 mS
    2 - 20,00 mS
    20 - 200,00 mS
  • TDS - bereik:
    0 - 132 ppm
    132 - 1320 ppm
    1320 - 13200 ppm
    13200 - 132000 ppm
  • Geleidbaarheidsresolutie:
    0,1 µS (0 - 200,0 µS)
    0,001 mS (0,2 - 2,000 mS)
    0,01 mS (2 - 20,00 mS)
    0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • Geheugen - logboekfunctie:
    Automatic or manual
  • mV - bereik:
    ±1999
  • Geleidbaarheid referentietemperatuur:
    0 - 60 °C
  • Opgeloste zuurstof - resolutie:
    0,1 % / 0,1 mg/L
  • DO nauwkeurigheid:
    ±0,4 mg/l; ± 0,7%
  • Aflezing:
    Groot LCD-scherm met contrastaanpassing
  • Temperatuurresolutie:
    0,1 °C
  • TDS - nauwkeurigheid:
    ±2,0% +1 cijfer
  • pH - nauwkeurigheid:
    ±0,02 + 2 cijfers
  • Temperatuurcompensatie:
    pH: autom/handm (0...+100 °C)
  • Temperatuurbereik:
    0...+60 °C
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
    ± 2 % F.S. + 1 digit
  • DO concentratie:
    0 - 20,0 mg/L
  • Voeding:
    4×1,5 V AA, UM3-batterijen of DC 9 V-adapter in
  • pH - bereik:
    0...14
  • Gewicht:
    0,39 kg (without protective covering)
  • Cat. No.:
    LOVI724220
  • mV - resolutie:
    1
  • Model:
    SensoDirect 150
  • Geheugen capaciteit:
    16000 gegevenssets
  • pH - resolutie:
    0,01
  • mV - nauwkeurigheid:
    ±0,5% + 2 cijfers
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve-elektrolyt voor zuurstofsensor
    Reserve-elektrolyt voor zuurstofsensor
    LOVI724470
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 mL - 21,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Voeding, AC220/230 V
    Voeding, AC220/230 V
    LOVI724540
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservemembraan voor zuurstofsensor
    Reservemembraan voor zuurstofsensor
    LOVI724460
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 34,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tas met schuimvoering
    Tas met schuimvoering
    LOVI725050
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Temperatuursonde PT1000, met circa 1,5 m kabel
    Temperatuursonde PT1000, met circa 1,5 m kabel
    LOVI724420
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zuurstofsensor, met circa 4 m kabel
    Zuurstofsensor, met circa 4 m kabel
    LOVI724410
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 198,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Geleidbaarheidssonde (Con/TDS), met circa 1,2 m kabel
    Geleidbaarheidssonde (Con/TDS), met circa 1,2 m kabel
    LOVI724400
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 81,20 €