Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, set pH/Con/TDS/Oxi, met pH-elektrode, zuurstofsensor, temperatuur- en geleidbaarheidssonde
Catalogus # LOVI724200
Leverancier: Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Catalogus # LOVI724200
Leverancier: Lovibond
Ga naar:
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
- Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
- Automatic calibration + buffer recognition
- Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
- Flip out stand for bench top use
- Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
: Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Specificaties
- Omschrijving:SensoDirect 150, set pH/Con/TDS/Oxi, met pH-elektrode, zuurstofsensor, temperatuur- en geleidbaarheidssonde
- Seq:01
- pH - kalibratie:3-puntskalibratie; pH 7, pH 4 en pH 10
- Opgeloste zuurstof - verzadiging:0 - 100,0 %
- TDS - resolutie:0,1 ppm (0 - 132 ppm)
1 ppm (132 - 1320 ppm)
10 ppm (1320 - 13200 ppm)
100 ppm (13200 - 132000 ppm) - Uitgangen:RS232
- b×d×h:76×38×203 mm
- Temperatuurnauwkeurigheid:± 0,8 °C
- Geleidbaarheidsbereik:0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
- TDS - bereik:0 - 132 ppm
132 - 1320 ppm
1320 - 13200 ppm
13200 - 132000 ppm - Geleidbaarheidsresolutie:0,1 µS (0 - 200,0 µS)
0,001 mS (0,2 - 2,000 mS)
0,01 mS (2 - 20,00 mS)
0,1 mS (20 - 200,00 mS) - Geheugen - logboekfunctie:Automatic or manual
- mV - bereik:±1999
- Geleidbaarheid referentietemperatuur:0 - 60 °C
- Opgeloste zuurstof - resolutie:0,1 % / 0,1 mg/L
- DO nauwkeurigheid:±0,4 mg/l; ± 0,7%
- Aflezing:Groot LCD-scherm met contrastaanpassing
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- TDS - nauwkeurigheid:±2,0% +1 cijfer
- pH - nauwkeurigheid:±0,02 + 2 cijfers
- Temperatuurcompensatie:pH: autom/handm (0...+100 °C)
- Temperatuurbereik:0...+60 °C
- Geleidbaarheid nauwkeurigheid:± 2 % F.S. + 1 digit
- DO concentratie:0 - 20,0 mg/L
- Voeding:4×1,5 V AA, UM3-batterijen of DC 9 V-adapter in
- pH - bereik:0...14
- Gewicht:0,39 kg (without protective covering)
- Cat. No.:LOVI724200
- mV - resolutie:1
- Model:SensoDirect 150
- Geheugen capaciteit:16000 gegevenssets
- pH - resolutie:0,01
- mV - nauwkeurigheid:±0,5% + 2 cijfers
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve-elektrolyt voor zuurstofsensor
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Voeding, AC220/230 V
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reservemembraan voor zuurstofsensor
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Tas met schuimvoering
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Temperatuursonde PT1000, met circa 1,5 m kabelTemperatuursonde PT1000, met circa 1,5 m kabelLOVI724420Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 50,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Zuurstofsensor, met circa 4 m kabel
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Geleidbaarheidssonde (Con/TDS), met circa 1,2 m kabelGeleidbaarheidssonde (Con/TDS), met circa 1,2 m kabelLOVI724400Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 81,20 €