Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue H31133.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
N° de catalogue H31133.22
Numéro CAS:  128446-35-5
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  128446-35-5
Prix
453,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Synonymes:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • Numéro CAS:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • Numéro MDL:MFCD16621721
  • Point de fusion:305 °C
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:420-920-1
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.