Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # H31133.14
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Catalogus # H31133.14
CAS-nummer:  128446-35-5
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  128446-35-5
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Synoniemen:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • CAS-nummer:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • MDL-nummer:MFCD16621721
  • Smelten Pt:305 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:420-920-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g