Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Verlengde standaard voor monstername (625 - 2800 mm) 590 g
Catalogus # 118-0161
Leverancier:   GASTEC
Toebehoren
Catalogus # 118-0161
Leverancier:  GASTEC
Toebehoren
Toebehoren
Verlengde standaard voor monstername (625 - 2800 mm) 590 g
Price
928,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Verlengde standaard voor monstername (625 - 2800 mm) 590 g
  • Seq:
    907