Calibration weight sets, class E2, Proof Line
1 g - 200 g, Without certificate
Catalogus # SARBYCS31-522-AC00
Leverancier: Sartorius Balances
Calibration weight sets, class E2, Proof Line
Catalogus # SARBYCS31-522-AC00
Leverancier: Sartorius Balances
Ga naar:
Product Details & Documents
These class E2 weight sets include aluminium (1 to 5 mg) or nickel silver (10 to 500 mg) or stainless steel (1 g and higher) weights.
Specificaties
- Gewichtset:1 g - 200 g
- Seq:03
- Type:Without certificate
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.