Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
180 mm, 20 mm, wit
Catalogus # COWI043.180
Leverancier:   COWIE
Spatulas
Catalogus # COWI043.180
Leverancier:  COWIE
Spatulas
Spatulas
180 mm, 20 mm, wit
Price
17,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Lengte:
    180 mm
  • Breedte blad:
    20 mm