Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
120 mm, 12 mm, wit
Catalogus # COWI043.120
Leverancier:   COWIE
Spatulas
Catalogus # COWI043.120
Leverancier:  COWIE
Spatulas
Spatulas
120 mm, 12 mm, wit
Price
12,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Lengte:
    120 mm
  • Breedte blad:
    12 mm