Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
Buckets
natuur, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Catalogus # HUEN941100
Leverancier:   hünersdorff GmbH
Buckets
Catalogus # HUEN941100
Leverancier:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets
natuur, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe
For industrial and laboratory applications.
Specificaties
  • Capaciteit:
    10,5 L
  • Kleur:
    natuur
  • Hoogte:
    283 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    286 mm