Orders LinkContactUsLinkComponent
FlashGel™-systemen
FlashGel™-systemen
FlashGel™ recovery cassettes, 1,2% agarose, 8+1 double tier
Catalogus # LONZ57051
Leverancier:   LONZA
FlashGel™-systemen
Catalogus # LONZ57051
Leverancier:  LONZA
FlashGel™-systemen
FlashGel™-systemen
FlashGel™ recovery cassettes, 1,2% agarose, 8+1 double tier
Price
224,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 9 ST
Product Details & Documents
FlashGel™-systeem voor DNA biedt een snelle methode voor het scheiden van DNA en het volgen van de DNA-migratie. Het systeem bestaat uit gesloten, voorgegoten agarose FlashGel™ DNA-cassettes voor eenmalig gebruik en een elektroferese eenheid met ingebouwde transilluminator (FlashGel™ Dock) die zowel voor scheiding als detectie zorgt.
  • Scheidt DNA-fragmenten 10 bp tot 4 Kb in 2 tot 7 minuten
  • Gelruns kunnen op het werkblad worden bewaakt, in realtime zonder UV-licht
  • Minimaal 5 maal gevoeliger dan gels die gekleurd zijn met ethidiumbromide
Certificeringen: Sommige onderdelen en technologieën van het FlashGel™-systeem worden onder licentieovereenkomst verkocht. De kleurstoffen voor gels met nucleïnezuren in dit product worden vervaardigd en verkocht onder licentieovereenkomst van Molecular Probes, Inc voor exclusief gebruik in onderzoekstoepassingen of kwaliteitscontrole en worden gedekt door aangevraagde en verstrekte patenten. De FlashGel™ Dock technologie valt onder licentie van Clare Chemical Research, Inc. De elektroferese technologie valt onder licentie van Temple University.
Levering: Geleverd als aparte onderdelen of als een startkit. De markers en kleurstof kunnen meteen worden geladen, zijn geoptimaliseerd voor gebruik met het systeem en worden aanbevolen vanwege hun goede prestaties. De startkit bevat een FlashGel™ Dock; doos van 9, 1,2%, 12+1 well FlashGel™ DNA-cassettes; 1 ml FlashGel™-laadkleurstof; en 150 µl FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb).
Let op: Opmerking: de gel is niet toegankelijk. Niet geschikt voor terugwinning.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    FlashGel™ recovery cassettes, 1,2% agarose, 8+1 double tier
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    LONZ57051
  • Gelgrootte b×l:
    84×70 mm
  • Opslag (cassettes):
    Maximaal 5 maanden na productie op kamertemperatuur
  • Cassettegrootte B×D×H:
    107×115×17 mm
  • Model:
    FlashGel™ DNA
  • Wellvolume:
    2 - 5 µl
  • Scheidingsbereik (bp):
    1,2% agarose: 50 - 4000
    2,2% agarose: 10 - 1000
  • Afmetingen Dock, b×d×h:
    120×134×54 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Formaldehyde sample buffer
    Formaldehyde sample buffer
    733-1739
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 mL - 82,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    733-1623
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 µl - 322,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    LONZ57064
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 676,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ DNA-marker (50 bp tot 1 kb), voor 2,2 % cassettes
    FlashGel™ DNA-marker (50 bp tot 1 kb), voor 2,2 % cassettes
    733-1616
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
    RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
    733-1734
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 µG - 546,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp tot 1500 bp), 50 toepassingen
    FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp tot 1500 bp), 50 toepassingen
    733-1621
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 µl - 295,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb), voor 1,2% cassettes
    FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb), voor 1,2% cassettes
    733-1620
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 3 kb), voor cassettes met dubbel niveau
    FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 3 kb), voor cassettes met dubbel niveau
    733-1622
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 µl - 295,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ laadkleurstof, 5X, RNA native monsterbuffer (bevat xyleencyanol)
    FlashGel™ laadkleurstof, 5X, RNA native monsterbuffer (bevat xyleencyanol)
    733-1619
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 mL - 234,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™-dock
    FlashGel™-dock
    733-1609
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 937,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    LONZ57060
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 µl - 249,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ power supply
    FlashGel™ power supply
    LONZ57068
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 859,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    LONZ57069
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 1 690,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.