Celtellers, Neubauer
Celteller, Neubauer, 0,02 mm
Catalogus # 630-2528
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Totaal telgebied: 9,0 mm².
- Het tellen van erytrocyten komt overeen met de Thoma-methode
- Leukocyten tellen in 5 grote vierkanten van elk 1 mm²
- Negen grote vierkanten van elk 1 mm² corresponderen met Neubauer-telling
Het centrale vierkant van 1 mm² bevat, op basis van de dichter bij elkaar gelegen tussenlijnen, 25 vierkanten van elk 16 minivierkanten van 0,05×0,05 mm.
Specificaties
- Kamerdiepte:0,02 mm
- Omschrijving:Celteller, Neubauer
- Seq:003