Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
wit
Catalogus # 720-1929
Leverancier: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™, M480SL and M480T
Catalogus # 720-1929
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Acetal polymer. Sleeved cassettes especially made to be used with Thermo Fisher printers. Cassettes stacked with tape should be used with Leica and Sakura inkjet printers.
- The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper reagent drainage
- Keep specimens safely submerged
- Totally resistant to the chemical action of solvents used in histology laboratories
Specificaties
- Kleur:wit
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.