Objectives
EC Epi-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 0,8, WD van 1,0 mm, 100×
ZEIS4220909901000
: ZEISS
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Vergroting:100×
- Omschrijving:EC Epi-Plan-achromatisch, M27, N.A. van 0,8, WD van 1,0 mm