Petrischalen
With 3 vents, 92 mm, 20 mm, Steriel, 15/sleeve
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø:92 mm
- Verpakt:15/sleeve
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:With 3 vents
- Hoogte:20 mm
- Seq:09
- Cat. No.:391-0493
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage