Orders LinkContactUsLinkComponent
Meng- en doseercontainers
Meng- en doseercontainers
100 l, With 10 l divisions, 450 mm, 800 mm
Catalogus # BURK3460-0100
Leverancier:   BURKLE
Meng- en doseercontainers
Catalogus # BURK3460-0100
Leverancier:  BURKLE
Meng- en doseercontainers
Meng- en doseercontainers
100 l, With 10 l divisions, 450 mm, 800 mm
Price
513,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The containers close completely tight. They have thick sides, they are seamless, impact-resistant and stress-free sintered.
  • LDPE
  • With 3/4" inner thread at the container base
  • Suitable for food
The wide-necked opening enables safe filling.
Specificaties
  • Ø opening:
    450 mm
  • Type:
    With 10 l divisions
  • Capaciteit:
    100 l
  • Hoogte:
    800 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.