Replacement needles
Replacement needles, Luer lock, 23, 50 mm, Bevelled
Catalogus # HEWL5190-1548
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Meter:23
- Tip type:Bevelled
- Omschrijving:Replacement needles, Luer lock
- Lengte:50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.