Orders LinkContactUsLinkComponent
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
Catalogus # OXOIPO0678D
Contact plates
Catalogus # OXOIPO0678D
CAS-nummer:  
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
CAS-nummer:  
Price
30,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10
  • Standaard:
    BP/EP/JP/USP
  • Omschrijving:
    Protect