Maalkogels
Maalkogels, Gesinterd aluminiumoxide, 15 mm
Catalogus # 412-0245
Leverancier: Retsch GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:15 mm
- Omschrijving:Maalkogels
- Materiaal:Gesinterd aluminiumoxide
- Seq:10
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Grinding ball
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Grinding ball
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Grinding ball
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Grinding ball
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.