Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrer guides
Stirrer guides
Stirrer guide, with cooling jacket and PTFE-insert, 29/32, 10,1 mm
Catalogus # WITG1.475.029
Leverancier:   witeg Labortechnik
Stirrer guides
Catalogus # WITG1.475.029
Leverancier:  witeg Labortechnik
Stirrer guides
Stirrer guides
Stirrer guide, with cooling jacket and PTFE-insert, 29/32, 10,1 mm
Price
211,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirrer guides are of different types.
With fused-on stirrer bearing.
GTS-vacuum-stirrer, with PTFE-insert and interchangeable PTFE-vacuum-seal, screw cap GL 25.
With PP-insert, 8 mm Ø and screw cap GL 25, made of melamine.
With cooling jacket and PTFE-insert, with interchangeable PTFE-vacuum seal and screw cap GL 25, made of melamine.
Specificaties
  • (NS):
    29/32
  • Omschrijving:
    Stirrer guide, with cooling jacket and PTFE-insert
  • Seq:
    05
  • Schacht Ø:
    10,1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.